D(-)-Arabinosa 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
161450250 161451000
ACRO161450250EA 76.5 EUR
ACRO161450250 ACRO161451000
D(-)-Arabinosa 99+%
D(-)-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. de fusión: 152…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135608
Núm. CAS: 28697-53-2
EINECS: 233-708-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -101.0° to 106.0° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) (after 24 h)