D(-)-Arabinosa 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
A10357.09EA 36.2 EUR
A10357.09 A10357.18 A10357.30 A10357.PG
D(-)-Arabinosa 99
D(-)-Arabinosa
Purity: 99% CAS No.: 10323-20-3 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 154-158° Beilstein Reference: 1723079
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135608
Núm. CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5