D(-)-Fructosa ≥99%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
0226-1KGEA 79 EUR
0226-1KG 0226-5KG 0226-12KG
D(-)-Fructosa ≥99%, grado alta pureza
D(-)-Fructosa
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. Ebullición: 552 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…110 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148910
Núm. CAS: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Índice Merck: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b7558f89edf5a510410c383e1da6b2e89ccf17&vid=3ef183bf6d7a20360c09d7ffd529fd2a227d04c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsénico <= 0.0001%
Calcio y magnesio <= 0.005%
Cloruros <= 0.018%
Metales pesados (como Pb) <= 0.0005%
Pérdida por secado <= 0.5%
Pureza >= 99%
Residuo de ignición <= 0.5%
Sulfatos <= 0.025%