L(+)-Arabinosa ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Pectinose, Pectin Sugar
A11921.18
A11921.30
A11921.18EA
94.1
EUR
A11921.18
A11921.30
L(+)-Arabinosa ≥99%
L(+)-Arabinosa
Purity: 99%
CAS No.: 87-72-9
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 155-160°
Beilstein Reference: 1723085
Merck Reference: 14,761
Optical Rotation: +104° (c=10 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00067709
Formula:
C₅H₁₀O₅ Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 155…160 °C Densidad: 1,585 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00067709 Núm. CAS: 5328-37-0 EINECS: 201-767-6 Índice Merck: 14,761 |