L(+)-Arabinosa, Millipore®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Pectinose, Pectin Sugar
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01492.0100 1.01492.5000
1.01492.0100EA 347 EUR
1.01492.0100 1.01492.5000
L(+)-Arabinosa, Millipore®
L(+)-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…160 °C
Densidad: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067709
Núm. CAS: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=6b9738c515009e5720388ea307490836c3b8afa8&prid=web&clid=SAPDAM