L(-)-Galactosa ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal, L-Galactose
B21448.MC B21448.ME
B21448.MCEA 116 EUR
B21448.MC B21448.ME
L(-)-Galactosa ≥98%
L(-)-Galactosa
Purity: 98% CAS No.: 15572-79-9 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 163-165° Beilstein Reference: 1724622
Formula: C₆H₁₂O₆
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063833
Núm. CAS: 15572-79-9
EINECS: 239-630-8