L(-)-Glucosa, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2S,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
A17496.03
A17496.06
A17496.03EA
118
EUR
A17496.03
A17496.06
L(-)-Glucosa, anhidro 98%
L(-)-Glucosa
Purity: 98%
CAS No.: 921-60-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 148-157°
Beilstein Reference: 1724626
Formula:
C₆H₁₂O₆ Pto. Ebullición: 376 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 148…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00148913 Núm. CAS: 921-60-8 EINECS: 213-068-3 |