L(-)-Manosa 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
227590010
227592500
227590050
ACRO227590010EA
156
EUR
ACRO227590010
ACRO227592500
ACRO227590050
L(-)-Manosa 99+%
L(-)-Manosa
Formula:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Pto. Ebullición: 376 Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00136021 Núm. CAS: 10030-80-5 EINECS: 233-080-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -13.5° to -15.5° (20°C, 589 nm) (c=4, water, NH3) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |