L(-)-Manosa ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
A17722.01
A17722.03
A17722.06
A17722.01EA
53.7
EUR
A17722.01
A17722.03
A17722.06
L(-)-Manosa ≥99%
L(-)-Manosa
Purity: 99%
CAS No.: 10030-80-5
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1724628
Formula:
C₆H₁₂O₆ MW: 180.16 g/mol Pto. Ebullición: 376 Pto. de fusión: 129…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00136021 Núm. CAS: 10030-80-5 EINECS: 233-080-2 |