L(-)-Xilosa 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
225990050 225990250 225991000
ACRO225990050EA 57.6 EUR
ACRO225990050 ACRO225990250 ACRO225991000
L(-)-Xilosa 99+%
L(-)-Xilosa
Formula: C₅H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151096
Núm. CAS: 609-06-3
EINECS: 210-174-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -18° to -20° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O) (after 24 h)
Loss on ignition ≤0.1 %