L(-)-Xilosa ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
B21622.06
B21622.14
B21622.22
B21622.06EA
53.5
EUR
B21622.06
B21622.14
B21622.22
L(-)-Xilosa ≥99%
L(-)-Xilosa
Purity: 99%
CAS No.: 609-06-3
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Melting Point: 147-151°
Beilstein Reference: 1723080
Formula:
C₅H₁₀O₅ Pto. Ebullición: 331 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 147…151 °C Densidad: 1,525 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151096 Núm. CAS: 609-06-3 EINECS: 210-174-1 |