Gentamicina sulfato
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
A1492.0005 A1492.0025
A1492.0005EA 48.8 EUR
A1492.0005 A1492.0025
Gentamicina sulfato
Gentamicina, sulfato (sal)
Pto. de fusión: 218…237 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270181
Núm. CAS: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Índice Merck: 13,04403