Estreptomicina sulfato
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A1852.0025 A1852.1000
A1852.0025EA 40.7 EUR
A1852.0025 A1852.1000
Estreptomicina sulfato
Sulfato de estreptomicina
Formula: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
MW: 1457.4 g/mol
Pto. de fusión: 250
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037023
Núm. CAS: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,08983