Celulosa, microcristalino ∼ Ø 90 µm, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
382312500 382310010 382310050 382310250
ACRO382312500EA 79.1 EUR
ACRO382312500 ACRO382310010 ACRO382310050 ACRO382310250
Celulosa, microcristalino ∼ Ø 90 µm, extra puro
Celulosa
Formula: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Pto. de fusión: 260 - 270 °C
Densidad: 1,27 to 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081512
Núm. CAS: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Índice Merck: 13,01977
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Particle size ≥70 % (> 32 µm)
Residue after ignition ≤0.05 %
pH 5 to 7