Agar plant cell culture tested
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Agar Agar, Agar-agar
H26724.0E H26724.22 H26724.36
H26724.0EEA 1280 EUR
H26724.0E H26724.22 H26724.36
Agar plant cell culture tested
Agar
CAS No.: 9002-18-0 Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Pto. de fusión: 90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081288
Núm. CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Índice Merck: 14,184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM