Agar, en polvo fino, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, extra puro, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.01615.1000 1.01615.9025
1.01615.1000EA 480 EUR
1.01615.1000 1.01615.9025
Agar, en polvo fino, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, extra puro, SAFC®
Agar
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081288
Núm. CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Índice Merck: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM