Agar, en polvo, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Agar Agar, Agar-agar
20768.235EA 68.1 EUR
20768.235 20768.292 20768.361
Agar, en polvo, TECHNICAL
Agar
Not suitable for microbiological purposes
Pto. de fusión: 90
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081288
Núm. CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Índice Merck: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test