Agarosa
Proveedor: Ambion
9040 9042 9044 9046 9048 9050
AMBI9040EA 0 EUR
AMBI9040 AMBI9042 AMBI9044 AMBI9046 AMBI9048 AMBI9050
Agarosa
Agarosa
Pto. de fusión: 60…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081294
Núm. CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM