Agarosa, Electran, alta resolución para electroforesis
Proveedor: VWR Chemicals
437122HEA 268 EUR
437122H 437123Y
Agarosa, Electran, alta resolución para electroforesis
Agarosa
Las temperaturas de fusión y gelificación de la agarosa de alta resolución son relativamente bajas, pero la diferencia con las agarosas tradicionales con bajo punto de fusión de calidad para Biología Molecular es el rango de separaciones del gel. El uso de esta agarosa en electroforesis permite resolver bien y de manera reproducible ácidos nucleicos inferiores a 1000 bp que difieran únicamente en unos pocos pares de bases. Gracias a sus propiedades, la agarosa de alta resolución permite conseguir separaciones reproducibles en gel (analíticas y preparativas), confeccionar mapas de transcripción y traducción in-vitro y realizar procedimientos de ligación y transformación in-vivo. Para separaciones analíticas en gel de DNA/RNA inferior a 1000 bp, que requieran un gel más resistente para facilitar la manipulación, conviene utilizar agarosa de alta resolución "Electran" (43655).
  • Libre de DNasa/RNasa
Pto. de fusión: 60…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081294
Núm. CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Unión de DNA Pasa
DNasas/RNasas Pasa
Electroendosmosis (-Mr) Max. 0,13
Fuerza de gel (4%) Min. 1400 g/cm²
Temperatura de gelificación (4%) 32,5 - 38,0 °C
Punto de fusión (4%) Max. 90 °C
Residuo de ignición Max. 1,0 %
Pérdida por secado Max. 10,0 %
SO4 (Sulfato) Max. 0,15 %