Agarosa (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade para electroforesis
Proveedor: VWR Chemicals
438792UEA 144 EUR
438792U 438795A
Agarosa (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade para electroforesis
Agarosa
Agarosa de calidad para DNA apta para la mayoría de las separaciones de DNA o RNA rutinarias, pero ideal para la separación de fragmentos de DNA superiores a 1000 bp. Para aplicaciones con especificaciones más rigurosas se recomienda utilizar agarosa de calidad para DNA.
  • Libre de DNasa y RNasa
Pto. de fusión: 60…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081294
Núm. CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Unión de DNA Pasa test
Electroendosmosis (-Mr) 0,08 - 0,11
Temperatura de gelificación (1,5 %;agua) 34 to 37°C
Fuerza de gel (1,5 %; agua) Min. 2300 g/cm²
Residuo de ignición Max. 1,0 %
Pérdida por secado Max. 10,0 %