Agarosa 25, Electran para electroforesis
Proveedor: VWR Chemicals
442492PEA 294 EUR
442492P 442494R
Agarosa 25, Electran para electroforesis
Agarosa
La agarosa 25 es adecuada para un amplio rango de técnicas de electroforesis de proteínas, y está particularmente recomendada para inmunoelectroforesis de recuento. En esta aplicación la alta electoendosmosis permite un óptimo posicionamiento durante el contaco antígeno/anticuerpo.
  • Libre de DNasa/RNasa
Pto. de fusión: 60…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081294
Núm. CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Electroendosmosis (-Mr) 0.23 0.26
Fuerza de gel (1,5 %; agua) Min. 650 g/cm²
Temperatura de gelificación (1,5 %;agua) 34.5 37.5 °C
SO4 (Sulfato) Max. 0.2 %
Humedad Max. 10 %