Agarosa 15, Electran para electroforesis
Proveedor: VWR Chemicals
443023REA 186 EUR
443023R 443025T 443024S
Agarosa 15, Electran para electroforesis
Agarosa
La agarosa 15 es perfecta para electroforesis de proteínas del suero, y también es adecuada para inmunoelectroforesis (IEF). También se puede emplear para electroforesis de DNA. Tiene una electroendoósmosis intermedia y produce geles muy resistentes.
  • No contiene DNasa ni RNasa
Pto. de fusión: 60…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081294
Núm. CAS: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Fuerza de gel (1,5 %; agua) Min. 1800 g/cm²
Temperatura de gelificación (1,5 %;agua) Pasa test
Electroendosmosis (-Mr) 0,15 - 0,19
Sulfatos Max. 0,20 %
Residuo por ignición Max. 1,0 %
Pérdida por secado Max. 10,0 %