Cajas de transporte, Securipack
Proveedor: E3 Cortex
FABRSECU1G1 FABRSECU03G1 FABRSECU05G1 FABRSECU2L5G1 FABRSECU5G1
CORTFABRSECU1G1EA 139 EUR
CORTFABRSECU1G1 CORTFABRSECU03G1 CORTFABRSECU05G1 CORTFABRSECU2L5G1 CORTFABRSECU5G1
Cajas de transporte, Securipack
Cajas Cajas para transporte
Estos envases Securipack están preparados para ser utilizados en el transporte de muestras de materiales peligrosos, excepto para las clases 7 y 6.2.
  • Muy sencillo de utilizar, este envase elimina el riesgo que supone un error o un descuido
  • Alta resistencia mecánica, en particular en el apilamiento por la yuxtaposición de paredes dobles en todas las caras
  • Alto poder de absorción de los impactos en todas las caras, garantizando una perfecta protección en caso de caída accidental
Aplicación universal para los productos regulados, excepto para losMore Product Information