Armarios de almacenamiento de seguridad, CX-Classic-G
Proveedor: asecos
32925041 32925050
MSGA32925041EA 4887 EUR
MSGA32925041 MSGA32925050
Armarios de almacenamiento de seguridad, CX-Classic-G
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad ignífugos para el almacenamiento seguro y aprobado de contaminantes del agua, líquidos no inflamables y tóxicos en áreas de trabajo de acuerdo con TRGS 510.
  • Construcción robusta y longevidad: cuerpo exterior resistente a los arañazos de alta calidad con superficie texturizada con recubrimiento de polvoo
  • Puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (integrado en la manivela giratoria)
  • Ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
Color del armario: gris antracita RAL 7016.
Características del gabinete con inserto perforado utilizable como área de almacenamiento. Consiste en un sumidero colector inferior con versión galvanizada o pintada, a prueba de líquidos
El sistema de filtro de aire de recirculación es ideal para la instalación directa en áreas de trabajo con muy poco ruido, solo aproximadamente 39 dB. Consiste en un filtro de banda ancha de varias etapas, un cable de dispositivo frío, alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma libre de potencial, pantalla de 4,7 "con panel táctil innovador y verificación manual de la saturación del filtro
Certificaciones: Cumple con la aprobación VDE de la electrónica de monitoreo.
Información para pedidos: Los paquetes de equipamiento interior y los equipamientos interiores deben pedirse por separado.