Almidón (from potato)
Proveedor: MP Biomedicals
02102954.5 0210295402 0210295405
ICNA02102954.5EA 37.4 EUR
ICNA02102954.5 ICNA0210295402 ICNA0210295405
Almidón (from potato)
Almidón
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6