Almidón soluble para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amilodextrina
177130010 177132500 177130050
ACRO177130010EA 211 EUR
ACRO177130010 ACRO177132500 ACRO177130050
Almidón soluble para análisis
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Pto. de fusión: 256…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 13,08878
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Positive
pH 5 to 7.5 (2 % at 25°C)
Sensitivity Passes test