Almidón soluble ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amilodextrina
424490020 424491000 424495000 424490100
ACRO424490020EA 371 EUR
ACRO424490020 ACRO424491000 ACRO424495000 ACRO424490100
Almidón soluble ACS
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Pto. de fusión: 256…258 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 13,08878
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility Passes test
Residue after ignition ≤0.4 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0°C)
Sensitivity Passes test