Almidón soluble ACS for iodometric titrations
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Amilodextrina
36703.18
36703.30
36703.A1
36703.18EA
42.1
EUR
36703.18
36703.30
36703.A1
Almidón soluble ACS for iodometric titrations
Almidón soluble
CAS No.: 9005-84-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 256-258° dec.
Solubility: Soluble in hot water
Merck Reference: 14,8799
MDL No.: MFCD00082026
Formula:
(C₆H₁₀O₅)n Pto. de fusión: 256…258 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082026 Núm. CAS: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Índice Merck: 14,8799 |