Almidón soluble Potato, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Amilodextrina
21152.234EA 69.6 EUR
21152.234 21152.291
Almidón soluble Potato, TECHNICAL
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 13,08878
Order Now
Resultados test especificaciones
Water Max. 20.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0,5 ppm