Almidón soluble, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
21153.135EA 22 EUR
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290
Almidón soluble, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Almidón soluble
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Índice Merck: 13,08878
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %