Almidón (from wheat), Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11685.1000 1.11685.0250
1.11685.1000EA 66.4 EUR
1.11685.1000 1.11685.0250
Almidón (from wheat), Millipore®
Almidón
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082026
Núm. CAS: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6