Goma arábiga, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Acacia goma, Acacia
258850010 258852500 258850025
ACRO258850010EA 178 EUR
ACRO258850010 ACRO258852500 ACRO258850025
Goma arábiga, en polvo
Goma arábiga
Densidad: 1.35 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081264
Núm. CAS: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤15.0 % (1 g, 105°C)
Additional info Agar, Starch, Tragacanth, dextrin, sucrose: absent
Identification Passes test (per Ph. Eur.)
Total ash ≤4.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %