Goma tragacanto, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tragacanth, Tragacanth gum
A18502.22 A18502.36
A18502.22EA 74.1 EUR
A18502.22 A18502.36
Goma tragacanto, en polvo
Goma tragacanto
CAS No.: 9000-65-1 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4581 MDL No.: MFCD00131255
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131255
Núm. CAS: 9000-65-1
EINECS: 232-552-5
Índice Merck: 14,4581