Ácido láctico 10% en solución acuosa
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Peligro
Sinónimos: DL-Ácido láctico
SR0021H SR0021K
OXOISR0021HEA 65.6 EUR
OXOISR0021H OXOISR0021K
Ácido láctico 10% en solución acuosa
Ácido láctico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Índice Merck: 13,05351