Ácido láctico 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% en solución acuosa ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: DL-Ácido láctico
36415.22 36415.36 36415.A3
36415.22EA 36.5 EUR
36415.22 36415.36 36415.A3
Ácido láctico 85,0 - 90,0% ≥85.0-90.0% en solución acuosa ACS
Ácido láctico
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.209 Refractive Index: 1.4270 Appearance: Colourless to yellow Melting Point: 18° Boiling Point: 122°/15mm Beilstein Reference: 1209341 Merck Reference: 14,5336 MDL No.: MFCD00004520
Formula: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1.209
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Índice Merck: 14,5336