L(+)-Ácido láctico ∼85 - 90% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido láctico, (S)-(+)-Ácido 2-hidroxipropionico, L-Ácido láctico
A17268.0E A17268.22 A17268.36
A17268.0EEA 232 EUR
A17268.0E A17268.22 A17268.36
L(+)-Ácido láctico ∼85 - 90% en solución acuosa
L(+)-Ácido láctico
CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 18° Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 Optical Rotation: -13° (c=2.5 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00064266
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 1.209
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064266
Núm. CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Índice Merck: 14,5337