L(+)-Ácido láctico 90% ∼90%, EMPROVE® EXPERT E270, BP, Ph. Eur., extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido láctico, (S)-(+)-Ácido 2-hidroxipropionico, L-Ácido láctico
1.00366.2500 1.00366.9025
1.00366.2500EA 413 EUR
1.00366.2500 1.00366.9025
L(+)-Ácido láctico 90% ∼90%, EMPROVE® EXPERT E270, BP, Ph. Eur., extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
L(+)-Ácido láctico
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Pto. Ebullición: 235
Pto. de fusión: 53
Densidad: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064266
Núm. CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Índice Merck: 13,05352