Ácido láctico ≥90% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®, puro
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20356.298EA 79.9 EUR
20356.298 20356.323
Ácido láctico ≥90% en solución acuosa, GPR RECTAPUR®, puro
Ácido láctico
Formula: H₃CCH(OH)COOH
Pto. Ebullición: 122 °C (20 hPa)
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004520
Núm. CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 90 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm