Ácido láctico 90% ≥90% en solución acuosa, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
DL-Ácido láctico
20366.293EA
121
EUR
20366.293
20366.464
Ácido láctico 90% ≥90% en solución acuosa, TECHNICAL
Ácido láctico
Formula:
H₃CCH(OH)COOH MW: 90.08 g/mol Pto. de fusión: 53 °C Densidad: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004520 Núm. CAS: 50-21-5 EINECS: 200-018-0 Índice Merck: 13,05351 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 90 % |