L(+)-Ácido láctico 90% ≥90% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Ácido láctico, (S)-(+)-Ácido 2-hidroxipropionico, L-Ácido láctico
20370.297EA 133 EUR
20370.297 20370.366
L(+)-Ácido láctico 90% ≥90% Ph. Eur.
L(+)-Ácido láctico
Precaución: No apto para formulaciones para uso por via parenteral
Formula: C₃H₆O₃
Pto. Ebullición: 122 °C (20 hPa)
Pto. de fusión: 53 °C
Densidad: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064266
Núm. CAS: 79-33-4
EINECS: 200-018-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 88.0 - 92.0 %
(S)-enantiomer ≥ 95%
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification C Passes test
Appearance test Passes test
Ether-insoluble substances Passes test
Sugars and other reducing substances Passes test
Citric, oxalic and phosphoric acids Passes test
Relative density 1.200 - 1.210
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test