3-Mercapto-1,2-propanodiol 90% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-3-Mercapto-1,2-propanodiol
125520250 125521000 125525000
ACRO125520250EA 49.3 EUR
ACRO125520250 ACRO125521000 ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propanodiol 90% en solución acuosa
3-Mercapto-1,2-propanodiol
Formula: C₃H₈O₂S
MW: 108,16 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (5 mmHg)
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004879
Núm. CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous solution
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥88 %
HPLC ≥96.0 %