3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥90% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(±)-3-Mercapto-1,2-propanodiol
A18948.18
A18948.30
A18948.18EA
67.1
EUR
A18948.18
A18948.30
3-Mercapto-1,2-propanodiol ≥90% en solución acuosa
3-Mercapto-1,2-propanodiol
Purity: 90+%
CAS No.: 96-27-5
Molecular Formula: C3H8O2S
Formula Weight: 108.16
Flash Point: 149°(300°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 117-119°/5mm
Beilstein Reference: 1732046
Merck Reference: 14,9335
MDL No.: MFCD00004879
Formula:
C₃H₈O₂S MW: 108,16 g/mol Pto. Ebullición: 117…119 °C (5 mmHg) Densidad: 1,247 Pto. de inflamación: 149 °C (300 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004879 Núm. CAS: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 Índice Merck: 14,9335 |