(±)-3-Butin-2-ol 55% ∼7.5 mol/l en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20230.0100 8.20230.0500
8.20230.0100EA 35.6 EUR
8.20230.0100 8.20230.0500
(±)-3-Butin-2-ol 55% ∼7.5 mol/l en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Butin-2-ol
Formula: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Pto. de fusión: -12
Densidad: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004541
Núm. CAS: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3) II