Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% en solución acuosa
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Acrilamida-Bis
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 74.2 EUR
A0385.0500 A0385.1000
Acrilamida-Bisacrilamida (29:1) 40% en solución acuosa
Acrilamida-Bis (32:1)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III