Germano-oro aleación (88:12 %) ≥99.998% (metals basis), bala, Premion®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42983.KJ
42983.KM
42983.KJEA
647
EUR
42983.KJ
42983.KM
Germano-oro aleación (88:12 %) ≥99.998% (metals basis), bala, Premion®, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Germano-oro aleación (88:12 %)
Purity: 99.998%
Molecular Formula: Au:Ge; 88:12 wt%
Physical Form: ≈0.4g/slug
Density: 0.37G/CM(3)
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091706