Cobre níquel aleación (55:45%), alambre, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43269.H4
43269.H9
43269.H4EA
45.8
EUR
43269.H4
43269.H9
Cobre níquel aleación (55:45%), alambre, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Cobre níquel aleación (55:45%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.04g/m
MDL No.: MFCD00801098
Resistance alloy, negative lead for type J thermocouple