Cobre níquel aleación (55:45%), alambre, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43270.H4
43270.H9
43270.H4EA
42.1
EUR
43270.H4
43270.H9
Cobre níquel aleación (55:45%), alambre, Ø 0.13 mm (0.005 in)
Cobre níquel aleación (55:45%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00801098