Cobre níquel aleación (55:45%), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43271.H4
43271.H9
43271.H4EA
57.2
EUR
43271.H4
43271.H9
Cobre níquel aleación (55:45%), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Cobre níquel aleación (55:45%)
Molecular Formula: Cu:Ni 55:45 wt%
Physical Form: ≈0.44g/m
MDL No.: MFCD00801098