Paladio Plata aleación (75:25%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42187.FI
42187.GH
42187.FIEA
1250
EUR
42187.FI
42187.GH
Paladio Plata aleación (75:25%) ≥99.9% (metals basis excluding Pt), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Paladio Plata aleación (75:25%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈0.18g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738