Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 30% en solución acuosa
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
Sinónimos: Acrilamida-Bis
A3626.0500 A3626.1000
A3626.0500EA 104 EUR
A3626.0500 A3626.1000
Acrilamida-Bisacrilamida (37.5:1) 30% en solución acuosa
Acrilamida-Bis (32:1)
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III